Learn More
Xylem Analytics™ WTW™ Type-800 Combined Ion-Selective Electrodes (ISEs)
WTW™ Type-800 Combined Ion-Selective Electrodes (ISEs) for measurement of the electrochemical concentration of selected ions. Easy to handle, compact, combined electrodes allow the measurement of small sample volumes. A cost-effective option for analyzing small amounts of material.
1350.00 € - 1860.00 €
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Elektrode | Messbereich | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Elektrode | Messbereich | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10122582
|
Xylem Analytics™
106661 |
DIN | Kombiniert, Chlorid-selektiv | 2 bis 35.000 mg/l | 2 bis 12 |
1350.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10294862
|
Xylem Analytics™
106675 |
DIN | Kombiniert, NO-selektiv | 0,4 bis 62.000 mg/l | 2,5 bis 11 |
1860.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10557175
|
Xylem Analytics™
106666 |
BNC-Anschluss | Kombiniert, fluoreszenzselektiv (plus Aluminium, Phosphat und Lithium) | 0,02 mg/l-Sättigung | 5 bis 7 |
1350.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10132862
|
Xylem Analytics™
106671 |
DIN | Kombiniert, kaliumselektiv | 0,04 bis 39.000 mg/l | 2 bis 12 |
N/A
|
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10512683
|
Xylem Analytics™
106665 |
DIN | Kombiniert, kupferselektiv | 0,0006 bis 6.400 mg/l | 2 bis 6 |
1685.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10531613
|
Xylem Analytics™
106655 |
DIN | Kombiniert, kalziumselektiv | 0,02 bis 40.000 mg/l | 2,5 bis 11 |
1400.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10715493
|
Xylem Analytics™
106651 |
DIN | Kombiniert, Silber-Ionen/Sulfid-selektiv | 0,003 bis 32.000 mg/l | 2 bis 12 |
1410.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10717234
|
Xylem Analytics™
106653 |
DIN | Kombiniert, bromideselektiv | 0,4 bis 79.000 mg/l | 1 bis 12 |
1390.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Product Type: Type-800 Combined Electrodes
- Use: Measurement of Electrochemical Ion Concentrations
- Connector: DIN or BNC
- Cable Length: 1 m (3.3 ft.)
Spezifikation
1 m (3,3 ft.) | |
Elektrode |