Learn More
Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ A50 Atmungsaktive Spritz- und Partikelschutz-Overalls mit Haube, blau
523.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
444.93 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
444.93 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Blauer Overall mit Haube und eingeschränkter Lebensdauer
- Wird in Packungen mit 25 Stück geliefert
- Gewährt Schutz der PSA-Kategorie III
- Sturmklappe und -haube für einfachere Befestigung an einem Atemschutzgerät
- Bietet antistatischen und allgemeinen Schutz gegen Spritzwasser oder Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel
- Strapazierfähiges SMS-Material mit zusätzlicher Behandlung für einen verbesserten Schutz
- Erhältlich in den Größen Small (S) bis 3X-Large (XXXL)
Spezifikation
Produkttyp | A50 Breathable Particle and Splash Protection Coveralls |
Größe | S |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS |
Farbe | Blau |
Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss |
Saumtyp | Genäht |
Schutzartklasse | A50 PSA Kategorie III |
Länge (angloamerikanisch) | 23,4 in. |
Länge (metrisch) | 60 cm |