Learn More
Kimberly-Clark™ Professional WypAll™ L20 Extra+ Wischtücher, große Rolle
Ideal zum Wischen bei mittlerer Beanspruchung, Polieren von Glas, Reinigen von Oberflächen und Werkzeugen.
Marke: Kimberly-Clark™ Professional 7317
33.09 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.89700kg
Beschreibung
- Mit Airflex™ Basistechnologie
- Kompatibel mit Spendern 6146, 6154 und 6155
- Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Wischtücher mit begrenzter Lebensdauer
Spezifikation
Papierwischtücher | |
39,5 cm | |
Blue | |
Lange Rolle | |
2-lagig |
15,41 in. | |
4.197 kg | |
39,5 x 23,5 cm | |
1.000/Packung |