Beschreibung
Die uvex x-fit wiegt nur 23 Gramm. Das x-Design der Gläser und die durchsichtigen Bügel machen die uvex x-fit zu einem echten Highlight.
Allgemeine Eigenschaften
- Klassische, passgenaue Schutzbrille mit Erweiterungskit-Optionen
- Rahmenloses Design am Brillenglas für ein breites Sichtfeld
- Das modulare System ermöglicht die Verbindung von funktionellem Zubehör und verbessert so die Fähigkeit, mit der Arbeit zu beginnen.
- Robustes Polycarbonat-Glas mit der bewährten Supravision Beschichtungstechnologie von uvex – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Die einsetzbare Rahmenabdichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub.
- Metallfrei
Sicherheitsmerkmale
- Zertifiziert in Übereinstimmung mit EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutzfilter)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – 100% Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- Mit dem optionalen uvex Comfort Slider können Sie Anpassungen für jede Kopf- und Gesichtsform vornehmen – eine mehrstufige Bügelneigung, die es Trägern ermöglicht, ihre eigene bequeme Trageposition einzustellen.
- Nasensteg für Tragekomfort rund um die Uhr
Spezifikation
Spezifikation
| Objektivtyp | chemikalienbeständig |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Farbe | Durchsichtig, grau |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzgläser |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Mehr anzeigen |