Learn More
uvex X-Fit Pro Guard Schutzbrille
Artikelnummer. 17757699 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
:
Glastönung: Klar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
17757699 Glastönung: Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17757699 Supplier uvex Supplier No. 9199680
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Uvex X-Fit Schutzbrille bietet optimale Augenabdeckung und hohe Akzeptanz für den Träger.
Optimal geschützt und für nahezu jede Anwendung bestens gerüstet: Der Produktbereich der uvex x-fit Schutzbrillen lässt sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen. Für mehr Sicherheit und Leistung.
Allgemeine Eigenschaften
  • Funktionale, modulare Schutzbrille mit einer breiten Palette an Zubehör
  • Das modulare System ermöglicht die Verbindung von funktionellem Zubehör und verbessert so die Fähigkeit, mit der Arbeit zu beginnen.
  • Robustes Polycarbonat-Glas mit der bewährten Supravision Beschichtungstechnologie von uvex – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
  • Die einsetzbare Rahmenabdichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub.
  • Metallfrei
Sicherheitsmerkmale
  • Zertifiziert in Übereinstimmung mit EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutzfilter)
  • Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – 100% Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
  • Die ergonomisch geformten Bügel mit weichen, griffigen Bügelenden sorgen für eine bequeme, sichere Passform ohne Druck.
  • Mit dem uvex Comfort Slider können Sie Anpassungen für jede Kopf- und Gesichtsform vornehmen – eine mehrstufige Bügelneigung, die es Trägern ermöglicht, ihre eigene bequeme Trageposition einzustellen.
  • Das weiche, flexible Nasenpolster passt sich an den Träger für eine rutschfeste Passform ohne Druckpunkte an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Objektivtyp chemikalienbeständig
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Anthrazit, blau
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 170
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Ergonomische Schutzgläser
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard