Learn More
ABEBA™ ABEBA X-Light Schwarze Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; X-Light Schwarze Arbeitsclogs OB mit Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle und verstellbarem Fersenriemen.
Marke:  ABEBA™ 7131135/35
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16318391
  • 91.18 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGlattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliNicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD
Atmungsaktives Futter mit Silberionen
35
Polyurethan
1 Paar
Wasser
Schwarz
Leder
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend
Clogs
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340