Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Sicherheitsclogs SB
ABEBAtrade; X-Light Weiße Sicherheitsclogs SB mit Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle und festem Fersenriemen.
Marke: ABEBA™ 7131030/45
85.77 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.23000kg
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliWeißes Glattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
Kunststoff | |
Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
45 | |
Polyurethan | |
Stahl | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |
CE EN ISO 20345:2012 SB, SRC, ESD | |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Clogs | |
1 Paar |