Learn More
Heinz Herenz Polypropylen-Probenahmeoberflächenvorlage
Beschreibung
- PP
- Vorlage für die Probenahmeoberfläche
- Dicke 2,5 mm
- 5 x 4 cm für 5 ml Lösung
- Einzeln verpackt
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Applicator Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Griffmaterial | Polypropylen |
| Haltbarkeit | 5 Jahre |
| Produkttyp | Vorlage für die Probenahmeoberfläche |