Beschreibung
- Mehrzweck-Reinigungstücher für leichte Reinigungsarbeiten.
- Diese strapazierfähigen Tücher können nass oder trocken verwendet werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Bei Bedarf können sie ausgespült und wiederverwendet werden.
- Diese Einweg-Reinigungstücher sind mit den meisten chemischen Lösungsmitteln kompatibel, sodass Sie Ihre Reinigungsmittel nicht wechseln müssen.
- Der kompatible Top-Pak-Spender gibt jeweils nur eine Packung aus, um den Verbrauch zu optimieren und Abfall zu minimieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 16,34 in. |
| Länge (metrisch) | 41.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13,98 in. |
| Breite (metrisch) | 35.5 cm |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Verpackungsmenge | 480/Cs. |
| Lage | 1-ply |