Learn More
Xanthurensäure-d4, TRC
Artikelnummer. 30453021
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453021 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30453021 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX7435022.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Xanthurenic acid 3,5,6,7-d4
CAS 1329611-28-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 2H4 H3 N O4
Menge 2.5 mg
Synonym 3,5,6,7-Tetradeuterio-4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, Xanthurenic acid-d4, Xanthurenic acid 3,5,6,7-D4, 4,8-Dihydroxy-2-quinolinecarboxylic-3,5,6,7-d4 acid, 4,8-Dihydroxy-3,5,6,7-d4-quinaldic acid, 8-Hydroxykynurenic acid-d4
InChI-Formel InChI=1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(O)c2nc(C(=O)O)c([2H])c(O)c2c1[2H]
IUPAC-Name 3,5,6,7-Tetradeuterio-4,8-dihydroxychinolin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 209.19
Formelmasse 209.0626
Reinheit (%) >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.