Learn More
Honeywell Safety Products™ XC Rx-Einsatz für Schutzbrille
Beschreibung
- Hinter dem Brillenglas können sicher Korrekturgläser angebracht werden.
- XC ist gemäß EN 166, FT für ihre Stoßfestigkeit zertifiziert: ausgezeichneter Stoßschutz (Partikel mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s) unter extrem heißen oder kalten Arbeitsbedingungen.
- XC bietet einen hohen UV-Schutz: EN 166, 2C-1.2.
- Kostengünstiger als ein Sicherheitsrahmen für Korrekturgläser.
- Geringere Anzahl unterschiedlicher Brillendesigns je Einrichtung.
- Passend für eine Vielzahl an Korrekturgläsern entwickelt.
- Das XC Brillenglas schützt die Korrekturgläser und reduziert die hohen Kosten erheblich, die durch den Austausch von Korrekturgläsern entstehen.
- Die meisten Rahmen für Korrekturgläser können nicht angepasst werden und sind nicht mit weichem Material ausgestattet.
- Attraktivere und weniger sperrige Brille als die gegenwärtig verwendeten Überbrillen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, EC-Zertifikatsnummer EC1144, EC-Bescheinigungsnummer EC1144 |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Rahmenmaterial | Metalllegierung (nickelfreie Beschichtung) |