Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS Flammhemmend A/SC/Alle Typen 5/6 Blau
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058456
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30058456 M 25 Stück
30058319 S 25 Stück
30058278 L 25 Stück
30058446 XL 25 Stück
30058300 2XL 25 Stück
30058154 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058456 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2513.300.005
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Xtreme SMS Der flammhemmende Einweg-Schutzanzug Nr. 50 verfügt über eine elastische Kapuze, elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln sowie einen Zwei-Wege-Reißverschluss mit einer selbstklebenden Abdeckung.
Chemsplash Xtreme SMS 50 flammhemmende Einweg-Schutzanzüge
  • Material: 50 g/m² atmungsaktiv SMS Stoff
  • Merkmale:
    • 3-teiliger elastischer Einsatz an Kapuze, Handgelenken, Rücken und Knöcheln
    • Zwei-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Reißverschlussabdeckung
    • Anti-Static
    • Flammhemmend nach EN14116 Index 1
    • Flammschutz umfasst alle Materialbaugruppen
    • Silikon-, latexfrei und PFAS-frei
    • Wird ohne Brustetikett geliefert
  • Entspricht: CAT III Typ 5/6
Der Chemsplash Xtreme SMS Der flammhemmende Einweg-Schutzanzug Nr. 50 besteht aus atmungsaktivem Material. SMS Gewebe, das so behandelt wurde, dass es einen begrenzten Flammschutz gemäß EN14116 Index 1 bietet. Dies umfasst alle Materialbaugruppen, die der Verordnung 2016/425 entsprechen. Dieser Anzug verfügt über eine elastische Kapuze, elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln sowie einen Zwei-Wege-Reißverschluss mit einer selbstklebenden Abdeckung. Seine robuste und komfortable Konstruktion bietet einen hervorragenden chemischen Schutz. Es eignet sich zum Tragen über einem primären, flammhemmenden Baumwoll-Overall gemäß EN531, ohne die flammhemmenden Eigenschaften des EN531-Kleidungsstücks zu beeinträchtigen.
Hinweis: Einweg-Flammschutzkleidung, die der Norm EN14116 oder ihrer Vorgängernorm EN533:1997 entspricht, darf niemals als primärer (alleiniger) Flammschutz verwendet werden.
Spezifikation
Produkttyp Flammfeste Overalls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material FR Antistatisch SMS Stoff
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Binder
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Partikel, Flamme
Latexfrei Nein
Anzahl Taschen Keine