Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS Flammhemmend A/SC/Alle Typen 5/6 Weiß
Beschreibung
Chemsplash Xtreme SMS 50 flammhemmende Einweg-Schutzanzüge
- Material: 50 g/m² atmungsaktiv SMS Stoff
- Merkmale:
- 3-teiliger elastischer Einsatz an Kapuze, Handgelenken, Rücken und Knöcheln
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Reißverschlussabdeckung
- Anti-Static
- Flammhemmend nach EN14116 Index 1
- Flammschutz umfasst alle Materialbaugruppen
- Silikon-, latexfrei und PFAS-frei
- Wird ohne Brustetikett geliefert
- Entspricht: CAT III Typ 5/6
Der Chemsplash Xtreme SMS Der flammhemmende Einweg-Schutzanzug Nr. 50 besteht aus atmungsaktivem Material. SMS Gewebe, das so behandelt wurde, dass es einen begrenzten Flammschutz gemäß EN14116 Index 1 bietet. Dies umfasst alle Materialbaugruppen, die der Verordnung 2016/425 entsprechen. Dieser Anzug verfügt über eine elastische Kapuze, elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln sowie einen Zwei-Wege-Reißverschluss mit einer selbstklebenden Abdeckung. Seine robuste und komfortable Konstruktion bietet einen hervorragenden chemischen Schutz. Es eignet sich zum Tragen über einem primären, flammhemmenden Baumwoll-Overall gemäß EN531, ohne die flammhemmenden Eigenschaften des EN531-Kleidungsstücks zu beeinträchtigen.
Hinweis: Einweg-Flammschutzkleidung, die der Norm EN14116 oder ihrer Vorgängernorm EN533:1997 entspricht, darf niemals als primärer (alleiniger) Flammschutz verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Entzündungshemmende Männer-Overalls mit Kappe |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | FR Antistatisch SMS Stoff |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |