Learn More
UVP Ersatzröhren für UV-Tischlampen der XX-Serie
Artikelnummer. 12803858
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
Wirkleistung:
15 W
20 W
40 W
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tischlampe Modell XX-15
Tischlampe Modell XX-20
Tischlampe Modell XX-40S
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength Wirkleistung Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12803858 254 nm 40 W Tischlampe Modell XX-40S 1 Stück
12726508 254 nm 20 W Tischlampe Modell XX-20 1 Stück
12803848 254 nm 15 W Tischlampe Modell XX-15 1 Stück
11807374 302 nm 15 W Tischlampe Modell XX-15 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12803858 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 34006702
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die UVP™ Ersatzröhren für UV-Tischlampen der XX-Serie sind austauschbare UV-Röhren, die in kurzen, langen und mittleren Wellenlängen erhältlich sind.
Die Röhren in den Lampenhalterungen sind austauschbar für Anwendungen, die unterschiedliche Wellenlängen erfordern.
  • Bestellen Sie Röhren mit der gleichen Wattleistung wie die der Lampe
  • Die Röhren sind mit 254 nm, 302 nm und 365 nm erhältlich
  • Kurzwelliges UV-Licht eignet sich zur Sterilisation und Desinfektion.
  • Langwellige/mittlere UV-Strahlung eignet sich für Fluoreszenz und Überprüfung
Spezifikation
Wirkleistung 40 W
Wavelength 254 nm
Beschreibung Ersatz-UV-Röhre für Tischlampen der Serie XX
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisation und Hygiene
Zur Verwendung mit (Geräte) Tischlampe Modell XX-40S
Länge (angloamerikanisch) 49.6 Zoll
Länge (metrisch) 1260 mm
Verpackungsmenge Je 1
Produkttyp Ersatz-UV-Röhre