Learn More
Tocris Bioscience™ XY 018
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792458
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18792458 50 mg 50 Milligramm
18773998 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18792458 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6223/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ROR/NR1F Antagonists
XY 018 is a RORγ antagonist (EC50 = 190 nM). Suppresses androgen receptor expression in prostate cancer cell lines. Also inhibits growth of tumors in androgen receptor-positive xenograft models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1873358-87-2
Synonym N-[2′-Fluoro-4′-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl][1,1′biphenyl]-4-yl]-2-nitrobenzeneacetamide
Menge 50 mg
Summenformel C23H15F7N2O4
Formelmasse 516.36
Reinheit 98%