Learn More
Xylazolhydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312901
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30312901 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30312901 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17943600
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylazole hydrochloride
CAS 123941-49-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Xylazole hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H12 N2 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 2-Thiazolamine, N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 2-Thiazolamine, N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Xylazole
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11-12-6-7-14-11;/h3-7H,1-2H3,(H,12,13);1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1Nc2nccs2
IUPAC-Name N-(2,6-Dimethylphenyl)-1,3-thiazol-2-amin;hydrochlorid
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 240.75
Menge 100 mg
Formelmasse 240.0488 g/mol