Learn More
Xylol, BAKER, J.T. Baker™
973.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 l
Verpackung:
Stahl
Beschreibung
Gütegrad von Chemikalien für Laboranwendungen, organische Synthese, Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xylol |
CAS | 1330-20-7 |
Farbe | Farblos |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Erfüllt die Reagenzien-Spezifikationen für die Prüf-Ph. des europäischen Arzneibuchs. |
Summenformel | C8H10 |
Strukturformel | (CH3)2C6H4 |
Aussehen | Test bestanden |
Synonym | Dimethylbenzol, Xylol |
Löslichkeitsinformationen | 0.106g/L in water at 25°C |
Formelmasse | 106.16 mol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.