missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xylene, 99.99 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
45.78 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xylen, ACS |
Namenshinweis | Für die ACS-Analyse |
CAS | 1330-20-7 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.84 g/cm3 bei 25 °C |
Menge | 500 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Prozentgehaltsbereich | 0.9999 |
Summenformel | C8H10 |
Synonym | Xylol |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'