Learn More
Natrium-Xylolsulfonsäuresalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xylenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1300-72-7 |
| Summenformel | C8H9NaO3S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Dimethylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Conco SXS, Cyclophil SXS 30, Eltesol SX 30, Eltesol SX 93, FAC 2, Kemmat SN 18, Naxonate, Naxonate 4L, Naxonate G, Naxonate SX, Richonate SXS, SXS 40, Sodium Dimethylbenzenesulfonate, Sodium Xylenesulfate, Sodium Xylenesulfonate, Stepanate SXS, Stepanate X, Ultrawet 40SX, Vanwet SXS 40, Witconate SXS |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1ccc(cc1C)S(=O)(=O)[O-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.21 |