Learn More
Y 134, Tocris Bioscience™
Selective estrogen receptor modulator (SERM), selective for ERα
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 267650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411714
  • 896.70 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Selective estrogen receptor modulator (SERM) that displays selectivity for ERα over ERβ (Ki values are 0.09 and 11.31 nM respectively) and no cross-reactivity with mineralocorticoid, glucocorticoid, androgen and progesterone receptors. Acts as an agonist in the bone and antagonist in reproductive tissue. Suppresses estrogen-stimulated proliferation of ER-positive human breast cancer MCF-7 and T47D cells.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
849662-80-2
472.603
d0y4nj, 6-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl benzo b thiophen-3-yl 4-4-isopropylpiperazin-1-yl phenyl methanone, 6-hydroxy-2-4-hydroxy-phenyl-benzo b thiophen-3-yl-4-4-isopropyl-piperazin-1-yl-phenyl-methanone, 6-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl benzo b thien-3-yl-4-4-1-methylethyl-1-piperazinyl phenyl methanone, 6-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl benzothiophen-3-yl-4-4-isopropylpiperazin-1-yl phenyl methanone, 2-4-hydroxyphenyl-3-4-4-propan-2-yl piperazin-1-yl phenyl carbonyl-1-benzothiophen-6-ol
[6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(4-propan-2-ylpiperazin-1-yl)phenyl]methanone
C28H28N2O3S
LQEOPHGPHCWOAC-UHFFFAOYSA-N
11784736
CC(C)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=C(SC4=C3C=CC(=C4)O)C5=CC=C(C=C5)O
Spezifikation
50mg
849662-80-2
d0y4nj, 6-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl benzo b thiophen-3-yl 4-4-isopropylpiperazin-1-yl phenyl methanone, 6-hydroxy-2-4-hydroxy-phenyl-benzo b thiophen-3-yl-4-4-isopropyl-piperazin-1-yl-phenyl-methanone, 6-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl benzo b thien-3-yl-4-4-1-methylethyl-1-piperazinyl phenyl methanone, 6-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl benzothiophen-3-yl-4-4-isopropylpiperazin-1-yl phenyl methanone, 2-4-hydroxyphenyl-3-4-4-propan-2-yl piperazin-1-yl phenyl carbonyl-1-benzothiophen-6-ol
CC(C)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=C(SC4=C3C=CC(=C4)O)C5=CC=C(C=C5)O
472.603
472.6
Y 134
C28H28N2O3S
LQEOPHGPHCWOAC-UHFFFAOYSA-N
[6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(4-propan-2-ylpiperazin-1-yl)phenyl]methanone
11784736
>98%