Learn More
Masterflex™ Anschlussstück, PVDF, Y-Verbindungsstück, Schlauchanschluss,
Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Anschlüsse mit flexiblen Schläuchen zur Verwendung in Niederdruckanwendungen. Ideal für Anwendungen wie Pharmazeutika, Labor, Industrie/Herstellung, Wasserproben, Lebensmittelverarbeitung
Marke:  Masterflex™ 30703-94
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11726289
  • 161.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab
11-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für allgemeine und Einweg-Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Ermitteln Sie, welcher Anschlusstyp für Ihre Anwendung erforderlich ist. Wenden Sie sich hierzu an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung
  • Weltweiter Marktführer dank einer Vielzahl von Materialien für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderspezifische Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits, um eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung zu ermöglichen
  • Schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Ja
PVDF
2 1/2 Zoll
Flexible Schläuche
10/Packung
3
2 1/16 Zoll
Y-Steckverbinder mit Stecktülle, PVDF, 1/2 Zoll ID
1/2 Zoll
3/8 Zoll
I/P 82 B/T 88
Niederdruckanwendungen bei der Herstellung von Pharmazeutika, Labors, Industrie/Fertigung, Wasserprobenahme oder Lebensmittelverarbeitung
12,7 mm
Autoklav, Ethylenoxid