missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YAF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA555446

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15703371

  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: AFKCMMCDVR KGTSTRKPRP VSQLVAQQVT QQFVPPTQSK KEKKDKVEKE KSEKETTSKK NSHKKTRPRL KNVDRSSAQH LEVTVGDLTV IITDFKEKTK SPPASSAASA DQHSQSGSSS DNTERGMSRS SS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 90%.

YAF2 Polyclonal antibody specifically detects YAF2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

YAF2
Polyclonal
Unconjugated
YAF2
2810021M11Rik; MGC41856; YAF2; YY1 associated factor 2; YY1-associated factor 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10138
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IY57
YAF2
Recombinant protein corresponding to Human YAF2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only