missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Yangonin, TRC

Artikelnummer. 30135503
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135503 25 mg 25 Milligramm
30004133 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCY10055025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 500-62-9
Summenformel C15 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 258.27
Synonym 4-Methoxy-6-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one, 4-Methoxy-6-[β-(p-anisyl)vinyl]-α-pyrone, 6-(p-Methoxystyryl)-4-methoxy-α-pyrone;
IUPAC-Name 4-methoxy-6-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]pyran-2-one
SMILES COC1=CC(=O)OC(=C1)\C=C\c2ccc(OC)cc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Yangonin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O4/c1-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-9-14(18-2)10-15(16)19-13/h3-10H,1-2H3/b8-5+
Formelmasse 258.0892
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.