Learn More
YARS2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550344
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15654275
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total YARS2 protein.
YARS2 Polyclonal antibody specifically detects YARS2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
YARS2
Polyclonal
Unconjugated
YARS2
2210023C10Rik; CGI-04; EC 6.1.1.1; fi41d10; LOC556702 protein; LOW QUALITY PROTEIN: tyrosine--tRNA ligase, mitochondrial; MLASA2; MT-TYRRS; RGD1311696; tyrosine tRNA ligase 2, mitochondrial; tyrosine--tRNA ligase, mitochondrial; tyrosyl trna synthetase; Tyrosyl-tRNA synthetase; tyrosyl-tRNA synthetase 2; tyrosyl-tRNA synthetase 2 (mitochondrial); tyrosyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial; tyrosyl-tRNA synthetase mitochondrial-like protein; tyrosyl-tRNA synthetase, mitochondrial; tyrRS; wu:fi41d10; Yars2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51067, 70120
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q8BYL4, Q9Y2Z4
YARS2
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human tyrosyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial
100 μL
Primary
Human, Mouse