Learn More
YARS2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563458
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15761232
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FTVLDNSAWY QKQHLVDFLA AVGGHFRMGT LLSRQSVQLR LKSPEGMSLA EFFYQVLQAY DFYYLFQRYG CRVQLGGSDQ LGNIMSGYEF INKL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 90%.
YARS2 Polyclonal antibody specifically detects YARS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
YARS2
Polyclonal
Unconjugated
YARS2
2210023C10Rik; CGI-04; EC 6.1.1.1; fi41d10; LOC556702 protein; LOW QUALITY PROTEIN: tyrosine--tRNA ligase, mitochondrial; MLASA2; MT-TYRRS; RGD1311696; tyrosine tRNA ligase 2, mitochondrial; tyrosine--tRNA ligase, mitochondrial; tyrosyl trna synthetase; Tyrosyl-tRNA synthetase; tyrosyl-tRNA synthetase 2; tyrosyl-tRNA synthetase 2 (mitochondrial); tyrosyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial; tyrosyl-tRNA synthetase mitochondrial-like protein; tyrosyl-tRNA synthetase, mitochondrial; tyrRS; wu:fi41d10; Yars2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51067
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y2Z4
YARS2
Recombinant protein corresponding to Human YARS2