Learn More
B Braun™ Yasargil™ Aneurysma-Klemmen
Für den Verschluss von zerebralen Aneurysmen auf temporäre oder dauerhafte Weise.
299.00 € - 349.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Produkttyp | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Produkttyp | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15897922
|
B Braun™
FT692T |
Klinge 4,7 mm | Mini, Permanent Phynox | 3.8 mm Öffnung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15894428
|
B Braun™
FE769K |
Klinge 11,0 mm | Standard, Temporäres Phynox | 7.8 mm Öffnung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Glatte Oberfläche verhindert Gewebeschäden
- Tiefe, symmetrische Pyramidenprägung beider Klingen verdoppelt die Kontaktfläche und wirkt dem Schlupf entgegen
- Flache Bauweise mit breiter Kontaktfläche ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen sowie Stabilität
- Deckelkonstruktion aus einem Stück für einfachere Wartung und geringere Reparaturkosten
Spezifikation
Titan |