missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YE 120, Tocris Bioscience™

GPR35 agonist

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4457/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414794

  • 780.76 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

GPR35 agonist (EC50 = 32 nM in DMR assays). Also displays partial agonist activity in a β-arrestin translocation assay (EC50 = 10.2μM).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

383124-82-1
330.168
2-3-cyano-5-3,4-dichlorophenyl-4,5-dimethyl-2 5h-furanylidene propanedinitrile, 2-3-cyano-5-3,4-dichlorophenyl-4,5-dimethylfuran-2-ylidene propanedinitrile
2-[3-cyano-5-(3,4-dichlorophenyl)-4,5-dimethylfuran-2-ylidene]propanedinitrile
C16H9Cl2N3O
RSWZFAPYKOARNG-UHFFFAOYSA-N
12138435
CC1=C(C(=C(C#N)C#N)OC1(C)C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C#N

Spezifikation

YE 120
383124-82-1
2-3-cyano-5-3,4-dichlorophenyl-4,5-dimethyl-2 5h-furanylidene propanedinitrile, 2-3-cyano-5-3,4-dichlorophenyl-4,5-dimethylfuran-2-ylidene propanedinitrile
CC1=C(C(=C(C#N)C#N)OC1(C)C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C#N
330.168
330.17
50mg
C16H9Cl2N3O
RSWZFAPYKOARNG-UHFFFAOYSA-N
2-[3-cyano-5-(3,4-dichlorophenyl)-4,5-dimethylfuran-2-ylidene]propanedinitrile
12138435
>98%
Videos