Learn More
Gibco™ Yeast 100
Artikelnummer. 16249841
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16249841 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16249841 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 215384
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Yeast 100 dient dazu, den Gehalt an Vitaminen und anderen wichtigen Nährstoffen der Hefe zu erhöhen.
Yeast 100, ist ebenfalls Teil des Peptone Preview Pak, das Folgendes enthält:
• Wheat 100, UF — ein ultrafiltriertes Supplement mit hohem Glutamingehalt, wodurch es ideal für Anwendungen in der Säugetierzellkultur ist. Es wird für einen verbesserten Peptidgehalt abgebaut, was zu einer niedrigen Konzentration freier Aminosäuren und Kohlenhydrate führt.
• Cotton 100, UF bietet einen hohen Nukleosidgehalt und wurde zur Verbesserung des Peptidgehalts abgebaut. Es wird für eine höhere Vitaminkonzentration behandelt, die dazu beitragen kann, die Leistung bei Säugetier- und mikrobiellen Prozessen aufrechtzuerhalten.
• Baumwolle 200, UF — ultra-gefiltert und reich an Nukleosid-Inhalt, verarbeitet zur Verbesserung der Kohlenhydratkonzentrationen, was für einige Zellkulturen und mikrobielle Prozesse wichtig ist
•Pea 100, UF— ultragefilterter Pepton verdaut, um den Gehalt an Nukleosid und freien Aminosäuren zu erhöhen. Der hohe Gesamtaminosäuregehalt und der geringe Kohlenhydratgehalt ähnelt zahlreichen hochleistungsfähigen Peptonen tierischen Ursprung.
• Soy 100 — ein stark verdautes Pepton aus Sojaprotein, das einen hohen Gehalt an Nukleosiden und freier Aminosäure bietet. Darüber hinaus weist es eine hohe Konzentration an Vitaminen und Kohlenhydraten auf und wird für eine Vielzahl von Prozessen empfohlen.
• Yeast 100 dient dazu, den Gehalt an Vitaminen und anderen wichtigen Nährstoffen der Hefe zu erhöhen. Es ist für die Nahrungsergänzung von Säugetier-, Mikroben- und Insektenzellkulturen vorgesehen.
Peptone Preview Pak Supplements sind nicht-GMP-konforme Musterprodukte, die nicht für die Herstellung vorgesehen sind. Größere Formate sind über den Gibco Service für kundenspezifische Produkte erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Menge 100 g