Learn More
L-Malsäure, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082809
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
97-67-6
C4H6O5
134.087
MFCD00064213
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
222656
CHEBI:30797
(2 S)-2-Hydroxybutanandisäure
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
97-67-6
C4H6O5
134.087
MFCD00064213
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
222656
CHEBI:30797
(2 S)-2-Hydroxybutanandisäure
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Chemischer Name oder Material L-Malic acid
Schmelzpunkt 100°bis 106 °C
Beilstein 1723541
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 1,6
Menge 500 g
Flammpunkt > 110 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Relative Dichte 1,6