Learn More
Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Buerkle™bietet eine große Auswahl an Polypropylen Gewindeadapter an. Damit lassen sich viele unserer Pumpen und Ablasshähne sicher mit diversen Behältern verschrauben. Durch die Kombination verschiedener Adapter finden Sie für Ihre Anwendung stets die richtige Verbindung.
Marke: Buerkle™ 0600-2001
22.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05600kg
Beschreibung
Buerkle™bietet eine große Auswahl an Polypropylen Gewindeadapter an. Damit lassen sich viele unserer Pumpen und Ablasshähne sicher mit diversen Behältern verschrauben. Durch die Kombination verschiedener Adapter finden Sie für Ihre Anwendung stets die richtige Verbindung.
Spezifikation
Gewindeadapter | |
Pumpen | |
Pumpen |
Polypropylen | |
Intern: DIN 61 – 2 Zoll (BSP) | |
Gelb |