missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Schraubverschluss, gelb

Hergestellt aus Polyethylen. Der gelbe Poppelmann™ Schraubverschluss ist leicht zu identifizieren.

Marke:  Poeppelmann™ 25002200000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg

Artikelnummer. 10053674

  • 46.16 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gelb
  • Polyethylen
Spezifikation

Spezifikation

22 mm
Polyethylen
20 mm
Schraubverschluss
Gelb
100/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote