Learn More
Kimberly-Clark™ Gelbe Wypall Reinigungstücher
Kimberly-Clark™ Yellow WypAll™ Reinigungstücher sind die perfekte Lösung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben aller Art und reduzieren gleichzeitig das Risiko einer Kreuzkontamination.
127.00 € - 275.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungstücher |
---|---|
Material | Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe |
Farbe | Gelb |
Format | Zusammengefaltet |
Lage | 1-lagig |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10243242
|
Kimberly-Clark™
7567 |
41 x 33,5 cm |
275.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11767968
|
Kimberly-Clark™
7443 |
416 x 245 mm |
127.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Reinigungstuch für den mehrmaligen Gebrauch mit Hydroknit™ Technologie
- Hohe Saugfähigkeit, Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit (nass oder trocken)
- Beständig gegen die meisten Lösungsmittel, reduziert Rückstände, ermöglicht eine schnelle Reinigung, trägt zur Kostenreduktion bei
- Ideal für: Industriebereiche, in denen eine starke Aufgabentrennung erforderlich ist, anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in klinischen und Patientenbereichen, Küchen und Lebensmittelverarbeitungsbereichen
- Hilft mittels Farbcodierung, Kreuzkontaminationen zu reduzieren
- Tücher können gespült und wiederverwendet werden, wodurch Abfall reduziert und die Betriebskosten gesenkt werden
- Verpackt in einem spritzwasserfesten, wasserabweisenden Polybeutel
Spezifikation
Reinigungstücher | |
Gelb | |
1-lagig |
Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe | |
Zusammengefaltet |