Learn More
YIF1B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15730882
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: HQLFDDTSSA QSRGYGAQRA PGGLSYPAAS PTPHAAFLAD PVSNMAMAYG SSLAAQGKEL VDKNIDRFIP ITK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 77%.
YIF1B Polyclonal antibody specifically detects YIF1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
YIF1B
Polyclonal
Unconjugated
YIF1B
9430029K10Rik; FinGER8; PP4519; Protein YIF1B; UNQ3073/PRO9905; YIF1B; Yip1 interacting factor homolog B; Yip1 interacting factor homolog B (S. cerevisiae); Yip1 interacting factor homolog B, membrane trafficking protein; Yip1b; YIP1-interacting factor homolog B
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
90522
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5BJH7
YIF1B
Recombinant protein corresponding to Human YIF1B