missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YIPF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA554112

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15702051

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: MASADELTFH EFEEATNLLA DTPDAATTSR SDQLTPQGHV AVAVGSGGSY GAEDEVEEES DKAALLQEQQ QQQQPGFWTF SYYQSFFDVD TSQVLDRI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 76%, Rat - 73%.

YIPF2 Polyclonal antibody specifically detects YIPF2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

YIPF2
Polyclonal
Unconjugated
YIPF2
FinGER2; protein YIPF2; Yip1 domain family member 2; Yip1 domain family, member 2; YIP1 family member 2; YIPF2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
78992
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BWQ6
YIPF2
Recombinant protein corresponding to Human YIPF2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only