Learn More
YIPF4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15473-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884664
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab
17-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
YIPF4
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5M7T4, Q8C407, Q9BSR8
FinGER4, Nbla11189, Protein YIPF4, Yip1 domain family, member 4, YIP1 family member 4, YIPF4
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
362699, 67864, 84272
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
YIPF4
Liquid
Yipf4
YIPF4 Fusion Protein Ag7777
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat