Learn More
YIPF6 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200103060 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30232690 20 μL 20 Mikroliter
30227061 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30232690 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP33349020ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
YIPF6 Monoclonal antibody specifically detects YIPF6 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen YIPF6
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias Yip1 domain family, member 6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-83 of mouse YIPF6 (NP_997516.1).,, Sequence:, MAEAEDSPGEQEAAASKPLFAGLSDVSISQDIPIEGEITIPSRARAQEHDSSTLNESIRRTIMRDLKAVGRKFMHVLYPRKSN
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 286451
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG