Learn More
YIPF6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA551990
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15779940
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: AGLSDISISQ DIPVEGEITI PMRSRIREFD SSTLNESVRN TIMRDL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 78%.
YIPF6 Polyclonal antibody specifically detects YIPF6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
YIPF6
Polyclonal
Unconjugated
YIPF6
A430107J06Rik; FinGER6; Protein YIPF6; Yip1 domain family member 6; Yip1 domain family, member 6; YIP1 family member 6; yipf6; zgc:86904
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
286451
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96EC8
YIPF6
Recombinant protein corresponding to Human YIPF6