Learn More
YIPF7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556528
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15724441
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LTVLNPMKPV DGSIMNETDL TGPILFCVAL GATLLLAG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 95%.
YIPF7 Polyclonal antibody specifically detects YIPF7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
YIPF7
Polyclonal
Unconjugated
YIPF7
FinGER9; Five-pass transmembrane protein localizing in the Golgi apparatus and the endoplasmic reticulum 9; protein YIPF7; RGD1310766; Yip1 domain family member 7; Yip1 domain family, member 7; YIP1 family member 7; YIP1B; YIPF7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
285525
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8N8F6
YIPF7
Recombinant protein corresponding to Human YIPF7