Learn More
YJEFN3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563901
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15731672
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SGWDAETGSD SEDGLRPDVL VSLAAPKRCA GRFSGRHHFV AGRFVPDDVR RKFALRLPGY TGTD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 81%.
YJEFN3 Polyclonal antibody specifically detects YJEFN3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
YJEFN3
Polyclonal
Unconjugated
YJEFN3
apolipoprotein A1 binding protein; hYjeF_N3; hYjeF_N3-19p13.11; YjeF N-terminal domain containing 3; yjeF N-terminal domain-containing protein 3; YjeF_N3; YJEFN3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
374887
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A6XGL0
YJEFN3
Recombinant protein corresponding to Human YJEFN3