Learn More
YKT6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556565
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15794471
  • 502.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LCHVYVRNDS LAGVVIADNE YPSRVAFTLL EKVLDEFSKQ VDRIDWPVGS PATIHYPALD GHLSRYQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 96%.
YKT6 Polyclonal antibody specifically detects YKT6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
YKT6
Polyclonal
Unconjugated
YKT6
0610042I15Rik; 1810013M05Rik; AW105923; prenylated SNARE protein; prenylated SNARE protein (Ykt6); R-SNARE; SNARE protein Ykt6; synaptobrevin homolog YKT6; Ykt6; YKT6 homolog; YKT6 homolog (S. Cerevisiae); YKT6 v-SNARE homolog (S. cerevisiae); YKT6 v-SNARE protein; YKT6, S. cerevisiae, homolog of
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10652
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O15498
YKT6
Recombinant protein corresponding to Human YKT6