Learn More
YLPM1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561641
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15739451
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RDRGELRIRE YPERGDTWRE KRDYVPDRMD WERERLSDRW YPSDVDRHSP MAEHMPSSHH SSEMMGSDAS LDSDQGLGGV MVLSQRQHEI ILKA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 97%.
YLPM1 Polyclonal antibody specifically detects YLPM1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
YLPM1
Polyclonal
Unconjugated
YLPM1
C14orf170; Nuclear protein ZAP3; PPP1R169; protein phosphatase 1, regulatory subunit 169; YLP motif containing 1; YLP motif-containing protein 1; YLPM1; ZAP; ZAP113; ZAP3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
56252
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P49750
YLPM1
Recombinant protein corresponding to Human YLPM1