Learn More
YM 298198 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Highly potent, selective non-competitive mGlu1 antagonist
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 244810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 10mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411234
  • 294.00 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Non-competitive antagonist with high affinity and selectivity for mGlu1 receptors (Ki = 19 nM); inactive at other mGlu receptor subtypes (mGlu2-7), ionotropic receptors and glutamate transporters (IC50 > 10 μM). Inhibits glutamate-induced IP production more potently than CPCCOEt (IC50 values are 16 nM and 6.3 μM respectively), and is orally active in vivo, demonstrating an antinociceptive effect in hyperalgesic mice.
Desmethyl Derivative also available.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1216398-09-2
378.919
ym 298198 hydrochloride, 6-amino-n-cyclohexyl-n,3-dimethylthiazolo 3,2-a benzimidazole-2-carboxamide hydrochloride, ym-298198 hydrochloride hplc, thiazolo 3,2-a benzimidazole-2-carboxamide,6-amino-n-cyclohexyl-n,3-dimethyl, 11-amino-n-cyclohexyl-n,3-dimethyl-5-thia-2,7-diazatricyclo 6.4.0.0_,? dodeca-1 12 ,3,6,8,10-pentaene-4-carboxamide hydrochloride, 6-amino-n-cyclohexyl-n,3-dimethyl 1,3 thiazolo 3,2-a benzimidazole-2-carboxamide-hydrogen chloride 1/1
7-amino-N-cyclohexyl-N,1-dimethyl-[1,3]thiazolo[3,2-a]benzimidazole-2-carboxamide;hydrochloride
C18H23ClN4OS
WYTJVUVCSUWZTH-UHFFFAOYSA-N
45073464
CC1=C(SC2=NC3=C(N12)C=C(C=C3)N)C(=O)N(C)C4CCCCC4.Cl
Spezifikation
10mg
1216398-09-2
ym 298198 hydrochloride, 6-amino-n-cyclohexyl-n,3-dimethylthiazolo 3,2-a benzimidazole-2-carboxamide hydrochloride, ym-298198 hydrochloride hplc, thiazolo 3,2-a benzimidazole-2-carboxamide,6-amino-n-cyclohexyl-n,3-dimethyl, 11-amino-n-cyclohexyl-n,3-dimethyl-5-thia-2,7-diazatricyclo 6.4.0.0_,? dodeca-1 12 ,3,6,8,10-pentaene-4-carboxamide hydrochloride, 6-amino-n-cyclohexyl-n,3-dimethyl 1,3 thiazolo 3,2-a benzimidazole-2-carboxamide-hydrogen chloride 1/1
CC1=C(SC2=NC3=C(N12)C=C(C=C3)N)C(=O)N(C)C4CCCCC4.Cl
378.919
378.92
YM 298198 hydrochloride
C18H23ClN4OS
WYTJVUVCSUWZTH-UHFFFAOYSA-N
7-amino-N-cyclohexyl-N,1-dimethyl-[1,3]thiazolo[3,2-a]benzimidazole-2-carboxamide;hydrochloride
45073464
>99%