missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YM 750, Tocris Bioscience™

ACAT inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 303910

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412284

  • 163.68 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Acyl-CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT) inhibitor (IC 50 = 0.18 μM). Exhibits hypocholesterolaemic and antiatherosclerotic activity in vivo.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

138046-43-2
452.642
d0d9ad, acat inhibitors, yamanouchi, 1-cycloheptyl-1-9h-fluoren-2-ylmethyl-3-2,4,6-trimethylphenyl urea, n-cycloheptyl-n-9h-fluoren-2-ylmethyl-n'-2,4,6-trimethylphenyl urea
1-cycloheptyl-1-(9H-fluoren-2-ylmethyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)urea
C31H36N2O
FMLJREWZCZHGGW-UHFFFAOYSA-N
9911716
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=O)N(CC2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3)C5CCCCCC5)C

Spezifikation

YM 750
138046-43-2
d0d9ad, acat inhibitors, yamanouchi, 1-cycloheptyl-1-9h-fluoren-2-ylmethyl-3-2,4,6-trimethylphenyl urea, n-cycloheptyl-n-9h-fluoren-2-ylmethyl-n'-2,4,6-trimethylphenyl urea
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=O)N(CC2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3)C5CCCCCC5)C
452.642
452.63
10mg
C31H36N2O
FMLJREWZCZHGGW-UHFFFAOYSA-N
1-cycloheptyl-1-(9H-fluoren-2-ylmethyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)urea
9911716
>98%
Videos