missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YM 90K hydrochloride, Tocris Bioscience™

Selective AMPA antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 270150

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411764

  • 1173.70 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Selective AMPA receptor antagonist (K i values are 84, 2200 and > 37000 nM for AMPA, kainate and NMDA receptors respectively). Neuroprotective; delays neuronal death in a global ischemia model and cerebral infarction in a focal ischemia model following postischemic administration.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

154164-30-4
309.666
ym 90k hydrochloride, ym 90k, ym-90k, uaexclwi0q, ym-90k hydrochloride, unii-uaexclwi0q, 6-1h-imidazol-1-yl-7-nitro-2,3 1h,4h-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6-1h-imidazol-1-yl-7-nitro-2,3-quinoxalinedione monohydrochloride, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6-1h-imidazol-1-yl-7-nitro-, monohydrochloride, ym90k
6-imidazol-1-yl-7-nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione;hydrochloride
C11H8ClN5O4
UMLFDVOHVJPDIZ-UHFFFAOYSA-N
5486547
C1=CN(C=N1)C2=C(C=C3C(=C2)NC(=O)C(=O)N3)[N+](=O)[O-].Cl

Spezifikation

YM 90K hydrochloride
154164-30-4
ym 90k hydrochloride, ym 90k, ym-90k, uaexclwi0q, ym-90k hydrochloride, unii-uaexclwi0q, 6-1h-imidazol-1-yl-7-nitro-2,3 1h,4h-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6-1h-imidazol-1-yl-7-nitro-2,3-quinoxalinedione monohydrochloride, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6-1h-imidazol-1-yl-7-nitro-, monohydrochloride, ym90k
C1=CN(C=N1)C2=C(C=C3C(=C2)NC(=O)C(=O)N3)[N+](=O)[O-].Cl
309.666
309.67
50mg
C11H8ClN5O4
UMLFDVOHVJPDIZ-UHFFFAOYSA-N
6-imidazol-1-yl-7-nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione;hydrochloride
5486547
>99%
Videos