Learn More
YOD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550157
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15684085
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total YOD1 protein.
YOD1 Polyclonal antibody specifically detects YOD1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
YOD1
Polyclonal
Unconjugated
YOD1
9930028C20Rik; DUBA8; DUBA-8; fe01a10; HIN7; HIN-7; HIV-1-induced protease 7; HIV-induced protein-7-like protease; hsHIN7; hypothetical protein LOC550411; OTU domain containing 2; OTU domain-containing protein 2; OTUD2; PRO0907; Ubiquitin thioesterase OTU1; wu:fe01a10; Yod1; YOD1 deubiquitinase; YOD1 OTU deubiquinating enzyme 1 homolog; YOD1 OTU deubiquinating enzyme 1 homolog ( yeast); YOD1 OTU deubiquitinating enzyme 1 homologue; YOD1 OTU deubiquitinating enzyme 1 homologue (S. cerevisiae); zgc:112182
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
363982, 55432
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q32Q05, Q5VVQ6
YOD1
Synthesized peptide derived from internal of human YOD1.
100 μL
Primary
Human, Rat