missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YPEL3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA556490

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15744401

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: MVRISKPKTF QAYLDDCHRR YSCAHCRAHL ANHDDLISKS FQGSQGRAYL FNSVVNVGCG PAEERVLLTG LHAVADIHCE NCKTTLGWKY EQAFESSQK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

YPEL3 Polyclonal antibody specifically detects YPEL3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

YPEL3
Polyclonal
Unconjugated
YPEL3
0610043B10Rik; 1190001G19Rik; FKSG5; Protein yippee-like 3; RGD1564579; small ubiquitinated apoptotic protein; Suap; yippee like 3; yippee-like 3; yippee-like 3 (Drosophila); YPEL3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
83719
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P61236
YPEL3
Recombinant protein corresponding to Human YPEL3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only