Learn More
YPEL4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA567583
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15846003
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Predicted to react with Mouse and Rat samples.
YPEL4 Polyclonal antibody specifically detects YPEL4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
YPEL4
Polyclonal
Unconjugated
YPEL4
Protein yippee-like 4; yippee like 4; yippee-like 4; yippee-like 4 (Drosophila); YPEL4
Rabbit
affinity chromatography
RUO
219539, 241525, 502643
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.8 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q5XID5, Q65Z93, Q96NS1
YPEL4
Synthesized peptide derived from human YPEL4.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat