missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YRDC Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA551282

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15635205

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The antibody detects endogenous levels of total YRDC protein.

YRDC Polyclonal antibody specifically detects YRDC in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

YRDC
Polyclonal
Unconjugated
YRDC
AV303379; BC023823; dopamine receptor interacting protein 3; dopamine receptor-interacting protein 3; DRIP3; hIRIP; IRIP; ischemia/reperfusion inducible protein; Ischemia/reperfusion-inducible protein; Ischemia/reperfusion-inducible protein homolog; ITIP; mIRIP; SUA5; Yrdc; yrdC domain containing; yrdC domain containing (E.coli); yrdC domain-containing protein, mitochondrial; yrdC N(6)-threonylcarbamoyltransferase domain containing; yrdC N6-threonylcarbamoyltransferase domain containing
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
230734, 79693
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.9 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q3U5F4, Q86U90
YRDC
Synthetic peptide of human YRDC
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote