Learn More
YS-035 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18085722
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18085722 50 mg 50 Milligramm
18023872 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085722 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 0416/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Inhibits K+ outward/pacemaker current
A Ca2+ blocker that strikingly prolongs cardiac action potentials by inhibiting pacemaker current and K+ outward currents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89805-39-0
Summenformel C21H30ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 395.924
InChI-Schlüssel GYBONEHHSUABAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ys-035 hydrochloride, n,n-bis 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl methylamine hydrochloride, n,n-bis-3,4-dimethoxyphenylethyl-n-methylamine hydrochloride, acmc-20fbbm, bis 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl methyl amine hydrochloride, ys-035 hydrochloride, analytical standard, for drug analysis, 2-3,4-dimethoxyphenyl-n-2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl-n-methylethanamine hydrochloride, n-2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl-3,4-dimethoxy-n-methyl-benzeneethanamine hydrochloride, n--2-3,4-paragraph signthorn 1/4 xno+/-1/2 >>u oo>>u-3,4-paragraph signthorn 1/4 xno>>u-n-1/4 x>>u+/-1/2 oo degrees .
PubChem CID 6917841
IUPAC-Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylethanamine;hydrochloride
SMILES CN(CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)CCC2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material YS-035 hydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 395.93
Reinheit (%) >98%