Learn More
YSI™ DO-/Leitfähigkeitskabel der Serie 6052030 Pro
Kabel in den Längen 4 m, 10, 20, 30 m erhältlich
Marke: YSI™ 6052030-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Die 6052030 Kabel funktionieren NUR mit dem YSI Pro Plus Handgerät
- Messung von gelöstem Sauerstoff, Leitfähigkeit, Salinität, spezifischer Leitfähigkeit, vollständig gelösten Feststoffe (TDS) und Temperatur
- Der Leitfähigkeitssensor ist in das Kabel integriert
- Automatische Salinitätskompensation für DO-Messungen
- Kabel werden OHNE DO-Sensor geliefert
Spezifikation
Leitfähigkeit, DO-Wert, Temperatur | |
Integrierter Leitfähigkeitssensor und Temperatur-/DO-Sensoranschluss | |
1181,1 in. | |
30 m |